2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 743 EUR InStock
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formule: C₉H₇BrF₄O₂
MW: 303,048 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040491
Numéro CAS: 220004-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité