2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32771-1G PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC32771-1G APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD25994499
Numéro CAS: 1544937-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité