1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32786-1G PC32786-250MG
APOSPC32786-1GEA 567 EUR InStock
APOSPC32786-1G APOSPC32786-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₅H₁₇BF₆O₃
MW: 370,095 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570625
Numéro CAS: 449804-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité