Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formule: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C (17 mm Hg)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784271
Numéro CAS: 74325-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité