8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32790-1G PC32790-250MG
APOSPC32790-1GEA 157 EUR InStock
APOSPC32790-1G APOSPC32790-250MG
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13187194
Numéro CAS: 625823-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité