4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32796-1G PC32796-250MG PC32796-5G
APOSPC32796-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC32796-1G APOSPC32796-250MG APOSPC32796-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922499
Numéro CAS: 1690794-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité