(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32856-1G PC32856-250MG PC32856-500MG PC32856-2.5G
APOSPC32856-1GEA 661 EUR InStock
APOSPC32856-1G APOSPC32856-250MG APOSPC32856-500MG APOSPC32856-2.5G
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Formule: C₇H₆BrF₂N
MW: 222,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546120
Numéro CAS: 1256238-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité