2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32903-1G PC32903-250MG
APOSPC32903-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC32903-1G APOSPC32903-250MG
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777206
Numéro CAS: 61560-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité