2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32931-1G PC32931-250MG
APOSPC32931-1GEA 574 EUR InStock
APOSPC32931-1G APOSPC32931-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
MW: 220,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01658394
Numéro CAS: 2338-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité