2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32945-1G PC32945-250MG PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA 347 EUR InStock
APOSPC32945-1G APOSPC32945-250MG APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21100002
Numéro CAS: 1353853-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité