3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32947-1G PC32947-250MG
APOSPC32947-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC32947-1G APOSPC32947-250MG
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31435752
Numéro CAS: 2137823-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité