Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32954-1G PC32954-250MG PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC32954-1G APOSPC32954-250MG APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707534
Numéro CAS: 1427440-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité