1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32980-1G PC32980-250MG
APOSPC32980-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC32980-1G APOSPC32980-250MG
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈ClFN₂O
MW: 214,624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23696674
Numéro CAS: 848759-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité