1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O₂
MW: 246,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23696675
Numéro CAS: 1554285-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité