1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradec-1-ene, (Perfluorododec-1-yl)ethylene
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 98.9 EUR InStock
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Formule: C₁₄H₃F₂₅
MW: 646,134 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (20 mm Hg)
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038351
Numéro CAS: 67103-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité