1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3413-1G PC3413-250MG
APOSPC3413-1GEA 210 EUR InStock
APOSPC3413-1G APOSPC3413-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 44.5…46.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879946
Numéro CAS: 921939-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité