4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 133 EUR InStock
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
MW: 160,118 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236236
Numéro CAS: 87789-47-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité