Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-N-(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)propylamine
PC3539-1G PC3539-5G
APOSPC3539-1GEA 180 EUR InStock
APOSPC3539-1G APOSPC3539-5G
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine
Formule: C₆H₉F₆N
MW: 209,133 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784275
Numéro CAS: 201057-04-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité