4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenyl triflate
PC3638-25G
APOSPC3638-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC3638-25G
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₄BrF₃O₃S
MW: 305,069 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (151 mm Hg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784325
Numéro CAS: 66107-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité