4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3662-10MG PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA 126 EUR InStock
APOSPC3662-10MG APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Formule: C₆H₁₀F₂O₄
MW: 184,138 g/mol
Point de fusion: 169…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461578
Numéro CAS: 238403-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité