2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC3691-1G PC3691-250MG PC3691-5G
APOSPC3691-1GEA 151 EUR InStock
APOSPC3691-1G APOSPC3691-250MG APOSPC3691-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101429
Numéro CAS: 1016234-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité