n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 219 EUR InStock
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Formule: C₇H₉F₅O₂
Point d'ébullition: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093312
Numéro CAS: 680-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité