3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzamide, 4-Carbamoyl-2-fluorothioanisole
PC3829-1G PC3829-250MG
APOSPC3829-1GEA 621 EUR InStock
APOSPC3829-1G APOSPC3829-250MG
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide
Formule: C₈H₈FNOS
MW: 185,219 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673179
Numéro CAS: 238742-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité