2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3854-100G PC3854-25G
APOSPC3854-100GEA 256 EUR InStock
APOSPC3854-100G APOSPC3854-25G
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
2-(Perfluoroalkyl)ethanol
Mixture where x = 5,6,7,8.....
Point de fusion: >100 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00197963
Numéro CAS: 68391-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité