Pentafluoroallyl fluorosulphate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3858-1G PC3858-5G
APOSPC3858-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC3858-1G APOSPC3858-5G
Pentafluoroallyl fluorosulphate 97%
Pentafluoroallyl fluorosulphate
Nucleophilic displacement of fluorosulphate anion with iodide affords perfluoroallyl iodide, Krespan & England, J. Amer. Chem. Soc., 103, 5598, 1981
Formule: C₃F₆O₃S
Point d'ébullition: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093345
Numéro CAS: 67641-28-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité