Quinolinium fluorochromate (QFC) sur alumine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3876-25G PC3876-5G
APOSPC3876-25GEA 495 EUR InStock
APOSPC3876-25G APOSPC3876-5G
Quinolinium fluorochromate (QFC) sur alumine
Quinolinium fluorochromate (QFC)
Selectively oxidises aliphatic primary and secondary alcohols and acyclic alcohols to their corresponding carbonyl compounds in good yield, ask for reference. Minimum activity 1mmol QFC per gram of alumina
Formule: C₉H₇N·CrFHO₃
MW: 249,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093330
Numéro CAS: 143440-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité