1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400101-1G PC400101-250MG
APOSPC400101-1GEA 569 EUR InStock
APOSPC400101-1G APOSPC400101-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂BrClF₃NO
MW: 288,449 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621135
Numéro CAS: 2231673-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité