tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400109-100MG PC400109-250MG
APOSPC400109-100MGEA 203 EUR InStock
APOSPC400109-100MG APOSPC400109-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₅BrF₂N₂O₃
MW: 353,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621153
Numéro CAS: 2231674-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité