4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400114-250MG PC400114-100MG
APOSPC400114-250MGEA 536 EUR InStock
APOSPC400114-250MG APOSPC400114-100MG
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28789683
Numéro CAS: 1807188-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité