1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400147-1G PC400147-250MG
APOSPC400147-1GEA 2030 EUR InStock
APOSPC400147-1G APOSPC400147-250MG
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂BrF₄NO
MW: 271,994 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621151
Numéro CAS: 2231675-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité