1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400149-1G PC400149-250MG
APOSPC400149-1GEA 696 EUR InStock
APOSPC400149-1G APOSPC400149-250MG
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₈H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621154
Numéro CAS: 2231676-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité