1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400150-1G PC400150-250MG
APOSPC400150-1GEA 672 EUR InStock
APOSPC400150-1G APOSPC400150-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₈H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27992315
Numéro CAS: 1448790-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité