4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400183-1G PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA 638 EUR InStock
APOSPC400183-1G APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,552 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28118890
Numéro CAS: 1807217-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité