N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl {2-[(4-fluorobenzyl)amino]ethyl}carbamate
PC400513-1G PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA 649 EUR InStock
APOSPC400513-1G APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₁FN₂O₂
MW: 268,327 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690784
Numéro CAS: 519172-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité