N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)methyl]anisole, tert-Butyl (2-{[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]amino}ethyl)carbamate
PC400514-1G PC400514-500MG
APOSPC400514-1GEA 649 EUR InStock
APOSPC400514-1G APOSPC400514-500MG
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁F₃N₂O₃
MW: 334,334 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123822
Numéro CAS: 934757-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité