2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 4,6-Diamino-2-(trifluoromethyl)-1,3-diazine
PC400533-1G PC400533-250MG
APOSPC400533-1GEA 321 EUR InStock
APOSPC400533-1G APOSPC400533-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diamine
Formule: C₅H₅F₃N₄
MW: 178,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743717
Numéro CAS: 672-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité