Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
PC400541-250MG PC400541-1G PC400541-10G PC400541-5G
APOSPC400541-250MGEA 26.1 EUR InStock
APOSPC400541-250MG APOSPC400541-1G APOSPC400541-10G APOSPC400541-5G
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Racemic trans-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11499062
Numéro CAS: 130340-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité