1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400592-1G PC400592-500MG
APOSPC400592-1GEA 1550 EUR InStock
APOSPC400592-1G APOSPC400592-500MG
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
1-(Tetrahydrofuran-3-yl)piperazine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Formule: C₈H₁₆N₂O·2CF₃CO₂H
MW: 384,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106360
Numéro CAS: 1403767-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité