Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC400667-1G PC400667-250MG PC400667-500MG PC400667-5G
APOSPC400667-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC400667-1G APOSPC400667-250MG APOSPC400667-500MG APOSPC400667-5G
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₃
MW: 286,207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369730
Numéro CAS: 1432053-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité