Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
PC400706-1G PC400706-5G
APOSPC400706-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC400706-1G APOSPC400706-5G
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄FNO₃
MW: 251,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976639
Numéro CAS: 845256-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité