2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
PC400722-1G PC400722-5G
APOSPC400722-1GEA 134 EUR InStock
APOSPC400722-1G APOSPC400722-5G
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₄H₂ClF₃N₂O
MW: 186,52 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09699166
Numéro CAS: 723286-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité