6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(6,8-Dihydro-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidin-2-yl)benzotrifluoride
PC401013-1G PC401013-500MG
APOSPC401013-1GEA 288 EUR InStock
APOSPC401013-1G APOSPC401013-500MG
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
6,8-Dihydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5H-thiopyrano[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₁₄H₁₁F₃N₂S
MW: 296,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369740
Numéro CAS: 1923237-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité