8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC401036-1G PC401036-5G
APOSPC401036-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC401036-1G APOSPC401036-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Formule: C₇H₃ClF₃N₃S
MW: 253,632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04610459
Numéro CAS: 571917-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité