Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC401052-1G PC401052-50MG PC401052-250MG PC401052-500MG
APOSPC401052-1GEA 614 EUR InStock
APOSPC401052-1G APOSPC401052-50MG APOSPC401052-250MG APOSPC401052-500MG
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂S
MW: 290,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364902
Numéro CAS: 1357943-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité