7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402019-250MG PC402019-1G
APOSPC402019-250MGEA 502 EUR InStock
APOSPC402019-250MG APOSPC402019-1G
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
7-Fluoro-4-nitro-1H-indole
Formule: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460309
Numéro CAS: 548458-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité