1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402138-1G PC402138-250MG
APOSPC402138-1GEA 799 EUR InStock
APOSPC402138-1G APOSPC402138-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄FNO₂
MW: 223,243 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22407916
Numéro CAS: 1504689-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité