cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404511-1G PC404511-250MG
APOSPC404511-1GEA 525 EUR InStock
APOSPC404511-1G APOSPC404511-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₂
MW: 287,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936313
Numéro CAS: 1980007-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité