trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404512-1G PC404512-250MG
APOSPC404512-1GEA 509 EUR InStock
APOSPC404512-1G APOSPC404512-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₂
MW: 237,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26936314
Numéro CAS: 1980007-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité