3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 422 EUR InStock
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formule: C₇H₄ClF₅O₂S
MW: 282,615 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652415
Numéro CAS: 1448317-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité