1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 4150 EUR InStock
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Formule: C₇H₉FO
MW: 128,144 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24709482
Numéro CAS: 262852-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité